Läs mer
Boc-His(Trt)-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-His(Trt)-OH |
| CAS | 32926-43-5 |
| Molekylformel | C30H31N3O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-1-(triphenylmethyl)-L-histidine, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid, Nalpha-Boc-N(im)-trityl-L-histidine |
| InChI formel | InChI=1S/C30H31N3O4/c1-29(2,3)37-28(36)32-26(27(34)35)19-25-20-33(21-31-25)30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,20-21,26H,19H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 497.58 |
| Formel vikt | 497.2315 |