Läs mer
BOC-L-alaninal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11905491 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11905491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438470010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79069-50-4 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Alaninal
Smältpunkt 86.4°C to 87.6°C
CAS 79069-50-4
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C8H15NO3
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00143786
Specifik rotation -30.6
Synonym boc-l-alaninal, boc-ala-aldehyde, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-yl carbamate, boc-l-alanine aldehyde, tert-butyl n-2s-1-oxopropan-2-yl carbamate, s-tert-butyl 1-oxopropan-2-ylcarbamate, chembl94727, s-1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 1s-1-methyl-2-oxoethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-methyl-2-oxo-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester
InChI-nyckel OEQRZPWMXXJEKU-LURJTMIESA-N
LEDER C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C=O
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-l-oxopropan-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Kvantitet 1 g
PubChem CID 7015728
Formel vikt 173.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Boc-L-alaninal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.