Läs mer
BOC-L-asparaginsyra 4-bensylester, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471671 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10471671 5 g Glasflaska 5g
10636924 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471671 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275520050
Kemiska identifierare
CAS 7536-58-5
Molekylformel C16H21NO6
Molekylvikt (g/mol) 323.345
MDL-nummer MFCD00065564
InChI-nyckel SOHLZANWVLCPHK-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-l-asp obzl-oh, boc-l-aspartic acid-4-benzyl ester, 4-benzyl n-boc-l-aspartate, boc-l-aspartic acid 4-benzylester, 2s-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, boc-aspartic acid beta-benzyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-aspartic acid 4-benzyl ester
PubChem CID 1581888
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-oxo-4-fenylmetoxibutansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester
Smältpunkt 98°C to 102°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3
Specifik rotation -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 323.34
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.