Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BOC-L-Aspartic acid 4-methyleester |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Specifik rotation | −5° to −7° (20°C, 589nm) (c=2, MeOH) |
| IUPAC-namn | (2S)-4-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 247.25 |
| Procent renhet | ≥97.5% (Acid) |
| Visa mer |