Läs mer
Boc-L-aspartic Acid beta-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-L-aspartic Acid beta-Methyl Ester |
| CAS | 59768-74-0 |
| Molekylformel | C10 H17 N O6 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 4-Methyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxobutanoic Acid, N-tert-Butoxycarbonylaspartic Acid β-Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(15)11-6(8(13)14)5-7(12)16-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-4-methoxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.245 |
| Formel vikt | 247.106 |