missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-L-citrulline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-L-citrulline |
| CAS | 45234-13-7 |
| Molekylformel | C11H21N3O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N5-(Aminocarbonyl)-N2-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-ornithine, N-(tert-Butoxycarbonyl)citrulline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21N3O5/c1-11(2,3)19-10(18)14-7(8(15)16)5-4-6-13-9(12)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,18)(H,15,16)(H3,12,13,17)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | O=C(N)NCCC[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O |
| IUPAC-namn | (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vikt | 275.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?