Läs mer
BOC-L-α -cyklohexylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4090086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10336724
Brand: Thermo Scientific Acros 399350010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109183-71-3 | C13H23NO4 | 257.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109183-71-3
Molekylformel C13H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.32
MDL-nummer MFCD00133638
InChI-nyckel QSUXZIPXYDQFCX-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-l-cyclohexylglycine, boc-chg-oh, boc-l-alpha-cyclohexylglycine, n-boc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, boc-cyclohexyl-glycine, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, s-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 2s-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl ethanoic acid
PubChem CID 7004938
IUPAC-namn (2S)-2-cyklohexyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C1CCCCC1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-α-Cyclohexylglycine
Smältpunkt 72°C to 76°C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation +8° to +11° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.