Läs mer
Boc-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4S/c1-8(2,3)13-7(12)9-5(4-14)6(10)11/h5,14H,4H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2 g |
| Formel vikt | 221.0722 |
| Frakt skick | Room Temperature |