Läs mer
BOC-L-Methionin, 98 %
Produktkod. 10723061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723061 5 g Glasflaska 5g
10686851 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275630050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2488-15-5
Molekylformel C10H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 249.33
MDL-nummer MFCD00065586
InChI-nyckel IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Methionine
Smältpunkt 47,0 °C till 53,0 °C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Specifik rotation −23.00
Vatten 0,5 % max. (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-4-(metylsulfanyl)butansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 249.33
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.