Läs mer
BOC-L-metionin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-70720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10723061
Brand: Thermo Scientific Acros 275630050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2488-15-5 | C10H19NO4S | 249.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2488-15-5
Molekylformel C10H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 249.33
MDL-nummer MFCD00065586
InChI-nyckel IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-methionine, boc-met-oh, n-boc-l-methionine, n-tert-butoxycarbonyl-l-methionine, tert-butoxycarbonyl-l-methionine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-methionine, methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, l-methionine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 89857
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Methionine
Smältpunkt 47.0°C to 53.0°C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Specifik rotation − 23.00
Vatten 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-4-(metylsulfanyl)butansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 249.33
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.