Läs mer
Boc-L-nitroarginin, TRC
Produktkod. 30348291
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30348291 5 g
1 options
Produktkod. 30348291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB3916155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-L-Nitroarginine
CAS 2188-18-3
Molekylformel C11H21N5O6
Kvantitet 5 g
Synonym Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitro-L-arginine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-NG-nitroarginine, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N5-[imino(nitroamino)methyl]-L-ornithine
InChI formel InChI=1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-5-[[amino(nitramido)metyliden]amino]-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
Molekylvikt (g/mol) 319.31
Formel vikt 319.1492