Läs mer
BOC-L-Fenylalanin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3776621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10303822
Brand: Thermo Scientific Acros 275640050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13734-34-4 | C14H19NO4 | 265.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13734-34-4
Molekylformel C14H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 265.31
MDL-nummer MFCD00002663
InChI-nyckel ZYJPUMXJBDHSIF-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe-oh, boc-l-phenylalanine, boc-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, n-boc-l-phenylalanine, n-t-boc-l-phenylalanine, n-alpha-t-boc-l-phenylalanine, n-t-butyloxycarbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-phe
PubChem CID 77857
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material BOC-L-Phenylalanine
Smältpunkt 85.0°C to 88.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Beilstein 14, 1595
Specifik rotation + 25.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methylene chloride, insoluble in aliphatic hydrocarbons
Vatten 0.5% max. (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-fenylpropansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.3
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt