Läs mer
BOC-L-alpha-phenylglycine, 99%
Produktkod. 10595144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10595144
Brand: Thermo Scientific Acros 398160010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2900-27-8 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2900-27-8
Molekylformel C13H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 251.28
MDL-nummer MFCD00065588
InChI-nyckel HOBFSNNENNQQIU-JTQLQIEISA-N
Synonym boc-phg-oh, boc-l-phenylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-phenylacetic acid, boc-l-alpha-phenylglycine, boc-l-phg-oh, boc-l-a-phenylglycine, n-boc-l-alpha-phenylglycine, n-boc-l-2-phenylglycine, s-boc-l-phenylglycine, n-boc-l-phenylglycine
PubChem CID 11010409
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-2-phenylacetic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-α-phenylglycine
Smältpunkt 88°C to 91°C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 251.28
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BOC-L-alpha-phenylglycine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.