Läs mer
BOC-L-Serine benzyl ester, 98%
Produktkod. 10169959 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10169959 1 g 1g
10220000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10169959 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434840010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 59524-02-6 | C15H21NO5 | 295.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59524-02-6
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.33
InChI-nyckel BQADRZHPZVQGCW-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-ser-obzl, boc-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, l-serine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, ambotzbaa1202, pubchem12169, n-boc-serine benzyl ester, n-boc-l-serine benzyl ester
PubChem CID 7018792
IUPAC-namn benzyl (2S)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Serine benzyl ester
Smältpunkt 67°C to 72°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -14° to -18° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formel vikt 295.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boc-L-Serine benzyl ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.