Läs mer
BOC-L-Serine hydrate, 98%
Produktkod. 10329060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10329060
Brand: Thermo Scientific Acros 275660250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3262-72-4 | C8H15NO5 | 205.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3262-72-4
Molekylformel C8H15NO5
Molekylvikt (g/mol) 205.21
MDL-nummer MFCD00037243
InChI-nyckel FHOAKXBXYSJBGX-MLHKIVSYNA-N
Synonym boc-ser-oh, n-boc-l-serine, boc-l-serine, n-tert-butoxycarbonyl-l-serine, n-boc-serine, s-n-boc-serine, n-tert-butoxycarbonyl serine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, n-t-butoxycarbonyl-l-serine, boc-l-ser
PubChem CID 98766
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Serine hydrate
Smältpunkt 84.0°C to 89.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3·
Specifik rotation − 8.10
Vatten 7.5 to 8.0% (K.F.)
IUPAC-namn (2S)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
Kvantitet 25 g
Flampunkt 186°C
Formel vikt 205.21
Procent renhet 98%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.