Läs mer
BOC-L-Tyrosine methyl ester, 97%
Produktkod. 11945571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11945571 5 g 5g
11955571 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4326-36-7 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4326-36-7
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.34
MDL-nummer MFCD00191181
InChI-nyckel NQIFXJSLCUJHBB-STGVRZAANA-N
Synonym boc-tyr-ome, boc-l-tyrosine methyl ester, n-boc-l-tyrosine methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine methyl ester, methyl n-boc-l-tyrosinate, methyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, methyl 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester
PubChem CID 7019130
LEDER COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Tyrosine methyl ester
Smältpunkt 106.0°C to 107.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation 50.2
IUPAC-namn metyl (2S)-3-(4-hydroxifenyl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propanoat
Formel vikt 295.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.