Läs mer
BOC-L-Valine, 99+%
Produktkod. 10227020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10227020 5 g Glasflaska 5g
10237020 25 g Glasflaska 25g
10145503 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10227020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 275710050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13734-41-3 | C10H19NO4 | 217,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13734-41-3
Molekylformel C10H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD00065605
InChI-nyckel SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-val-oh, boc-l-valine, n-tert-butoxycarbonyl-l-valine, tert-butoxycarbonylvaline, boc-l-val-oh, s-2-boc-amino-3-methylbutyric acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-boc-l-valine, n-tert-butyloxycarbonyl-l-valine
PubChem CID 83693
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-L-Valine
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCHCOOHNHCOOC(CH3)3
Specifik rotation -5,3° till -7,3° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3COOH)
IUPAC-namn (2S)-2-{[(tert-butoxi)karbonyl]amino}-3-metylbutansyra
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.27
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.