Läs mer
Boc-L-Valine, TRC
Produktkod. 30343222
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30343222 250 g
1 options
Produktkod. 30343222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB673490250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-L-Valine
CAS 13734-41-3
Molekylformel C10H19NO4
Kvantitet 250 g
Synonym N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valine, (2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic Acid, (S)-N-tert-Butoxycarbonylvaline, BOC-valine, Boc-L-valine, N-BOC-L-valine, N-BOC-valine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butoxycarbonylvaline, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-valine, N-tert-Butyloxycarbonylvaline, N-alpha-tert-Butoxycarbonyl-L-valine, NSC 197197, t-Butoxycarbonyl-L-valine, tert-Butoxycarbonyl-L-valine
InChI formel InChI=1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-metyl-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 217.26
Formel vikt 217.1314