Läs mer
Boc-Lys(Z)-OH N-FENYLMETOXIKARBONYL, TRC
Produktkod. 30345962
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30345962 10 g
1 options
Produktkod. 30345962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB65707010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-Lys(Z)-OH N-Phenylmethoxycarbonyl
CAS 2389-45-9
Molekylformel C19H28N2O6
Kvantitet 10 g
Synonym (2S)-6-(Benzyloxycarbonylamino)-2-(tert- butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (Carbobenzoxy)(carbo-tert-butoxy)lysine, Boc-L-Lys(Z)OH, Boc-Lys(Z)-OH, N2-tert-Butoxycarbonyl-N6- benzyloxycarbonyl-L-lysine, N6-Benzyloxycarbonyl-N2-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, NSC 334368, Nalpha-(tert-Butyloxycarbonyl)-Nepsilon-(benzyloxycarbonyl)-L- lysine, Nalpha-tert-Butoxycarbonyl-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
InChI formel InChI=1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-6-(fenylmetoxykarbonylamino)hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 380.44
Formel vikt 380.1947