missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-Lys(Z)-OtBu N-Phenylmethoxycarbonyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-Lys(Z)-OtBu N-Phenylmethoxycarbonyl |
| CAS | 135727-85-4 |
| Molekylformel | C23H36N2O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (S)-Tert-butyl 6-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoate, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N6-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N2O6/c1-22(2,3)30-19(26)18(25-21(28)31-23(4,5)6)14-10-11-15-24-20(27)29-16-17-12-8-7-9-13-17/h7-9,12-13,18H,10-11,14-16H2,1-6H3,(H,24,27)(H,25,28) |
| LEDER | O=C(OCC=1C=CC=CC1)NCCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N6-((benzyloxy)carbonyl)-N2-(tert-butoxycarbonyl)lysinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.26 |
| Formel vikt | 436.54 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?