Läs mer
BOC-N-methyl-D-alanine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10491240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10491240 1 g 1g
10341750 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10491240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434240010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19914-38-6
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD00063137
InChI-nyckel VLHQXRIIQSTJCQ-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-n-methyl-d-alanine, boc-n-me-d-ala-oh, n-boc-n-methyl-d-alanine, boc-d-n-me-ala-oh, boc-n-alpha-methyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-d-alanine, d-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 16211306
IUPAC-namn (2R)-2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]propanoic acid
LEDER CC(C(=O)O)N(C)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-N-Methyl-D-alanine
Smältpunkt 92.3°C to 94°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 29° to 31° (20°C, 589nm) (c=1, ethanol)
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder