Läs mer
BOC-N-Methyl-L-alanine, 99%
Produktkod. 11925401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11925401 5 g 5g
11905401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16948-16-6 | C9H17NO4 | 203.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16948-16-6
Molekylformel C9H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 203.24
MDL-nummer MFCD00037242
InChI-nyckel VLHQXRIIQSTJCQ-LURJTMIESA-N
Synonym boc-n-me-ala-oh, boc-n-methyl-l-alanine, n-boc-n-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-n-methyl-l-alanine, boc-n-a-methyl-l-alanine, s-2-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-propionic acid, l-alanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl methyl amino propanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl methyl amino propanoic acid
PubChem CID 7009590
IUPAC-namn (2S)-2-[metyl-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]amino]propansyra
LEDER C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-N-Methyl-L-alanine
Smältpunkt 88.0°C to 92.0°C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 5 g
Specifik rotation − 29.80
Formel vikt 203.24
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BOC-N-Methyl-L-alanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.