Läs mer
Boc-N-methylglycine, TRC
Produktkod. 30344999
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344999 5 g
1 options
Produktkod. 30344999 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6579285G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-N-methylglycine
CAS 13734-36-6
Molekylformel C8H15NO4
Kvantitet 5 g
Synonym N-Carboxy-sarcosine N-tert-Butyl Ester (8CI), N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-methylglycine, (t-Butoxycarbonyl)sarcosine, (tert-Butoxycarbonyl)sarcosine, (tert-Butyloxycarbonyl)sarcosine, 2-((t-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)acetic Acid, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino]acetic Acid, Boc-sarcosine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylglycine, N-(tert-Butoxycarbonyl)sarcosine, N-(tert- Butyloxycarbonyl)sarcosine, [(tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino]acetic Acid, [N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylamino]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
LEDER CN(CC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn 2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Formel vikt 189.1001