Läs mer
MedChemExpress Boc-NH-PEG2-C2-NH2
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 248.32 g/mol |
| CAS | 153086-78-3 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PROTAC Linker 13 |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |