Läs mer
Boc-NH-PEG3-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-t-Boc-aminoethoxy]ethoxy]ethanol |
| CAS | 139115-92-7 |
| Molekylformel | C11 H23 N O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 2-[2-(2-tert-Butyloxycarbonylaminoethoxy)ethoxy]ethanol, 2-[2-(2-t-Boc-aminoethoxy]ethoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO5/c1-11(2,3)17-10(14)12-4-6-15-8-9-16-7-5-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCO |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.304 |
| Formel vikt | 249.1576 |