Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BOC-O-Benzyl-L-threonine |
| Smältpunkt | 115°C to 117°C |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (HPLC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Specifik rotation | 15.5 |
| Formel vikt | 309.37 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BOC-O-Benzyl-L-threonine