Läs mer
BOC-O-Benzyl-L-tyrosine, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11925571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11925571 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11925571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441990050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-O-Benzyl-L-tyrosine
CAS 2130-96-3
Smältpunkt 112°C to 115°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Molekylformel C21H25NO5
MDL-nummer MFCD00065597
Kvantitet 5 g
Specifik rotation 27.3
Synonym boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
InChI-nyckel ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 371.43
PubChem CID 98763
Formel vikt 371.44
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • BOC-O-Benzyl-L-tyrosine