Läs mer
Boc-ON, 98+%
Produktkod. 11423158
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423158 100 g 100g
11403158 5 g 5g
11413158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18906.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 58632-95-4 | C13H14N2O3 | 246.266 g/mol
Används i stor utsträckning för skydd av aminogrupper i peptidsyntes och flerstegs organisk syntes av små molekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Används i stor utsträckning för skydd av
aminogrupper i peptidsyntes och flerstegs organisk syntes av små molekyler.
Löslighet
Löslig i etylacetat, eter och bensen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Fuktkänslig, förvara borta från vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58632-95-4
Molekylformel C13H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 246.266
MDL-nummer MFCD00001863
InChI-nyckel QQWYQAQQADNEIC-PTNGSMBKSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile, 2-boc-oxyimino-2-phenylacetonitrile, boc-on, ccris 2601, tert-butyl alpha-cyanobenzylaminyl carbonate, 2-tert-butoxycarbonyloximino-2-phenylacetonitrile, carbonic acid, cyanophenylmethylene azanyl 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl oxy benzimidoyl cyanide, benzeneacetonitrile, alpha-1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy imino
PubChem CID 5868400
IUPAC-namn tert-butyl [(E)-[cyano(fenyl)metyliden]amino]karbonat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)ON=C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boc-ON
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2217296
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetate,ether and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 246.27
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.