Läs mer
Boc-trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 53292-89-0 |
| Molekylformel | C12H21NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Trans-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexane-1-carboxylic Acid, Trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic Acid, Trans-4-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]cyclohexanecarboxylic Acid, Trans-4-[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1471 |