missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Boc-trans-4-hydroxy-D-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-trans-4-hydroxy-D-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?