Läs mer
BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10577020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10577020 25 g Glass bottle 25g
10351150 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10577020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435480250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 13726-69-7
Molekylformel C10H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 231.25
MDL-nummer MFCD00053370
InChI-nyckel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
IUPAC-namn 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline
Smältpunkt 121°C to 125°C
Färg White
Elementaranalys 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Specifik rotation -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF)
Formel vikt 231.25
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder