Läs mer
Boc-trans-Hydroxy-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boc-trans-Hydroxy-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 231.1107 |
| Frakt skick | Room Temperature |