Beskrivning
- För användning med BOD och BOD EVO sensorer
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | For verifying the full functionality of the RESPIROMETRIC Sensor System by simulating an oxygen demand experiment similar to the BOD method |
| Inkluderar | 10 Tablets/Box |
| Kvantitet | 8 pack |
| Typ | BOD Control Test Tablet |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BSB / BOD CM calibration test tablets
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: boric acid