Läs mer
Velp Scientifica™ BOD-sensor BOD-analys
Produktkod. 17133174 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
BOD-mätare, 10 x sensor
BOD-mätare, 6 x sensor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ
17133174 BOD-mätare, 10 x sensor
17123174 BOD-mätare, 6 x sensor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17133174 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA10200137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29385.00 SEK
    26668.68 SEK / Paket med 1
    Save 2716.32 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Innovativ, kvicksilverfri och extremt pålitlig lösning för BOD-analys (Biochemical Oxygen Demand)
  • Ett enkelt och enkelt sätt att övervaka mikroorganismerna’ aktivitet i vattenprover med extremt tillförlitliga resultat.
  • BOD mäter förändring i gastryck mellan början till slutet av analysen och ger ett resultat uttryckt i mg/L
  • Mätning på skalor av 90, 250, 600 och 999 ppm BOD
  • Högre värden kan mätas genom att späda provet
  • Passar direkt på flaskan som innehåller provet
  • Lagrar automatiskt 5 BOD-värden med 24-timmarsintervall
  • Gör att analysen kan fortsätta under helgen
  • Resultat direkt läsbara när som helst, även efter fem dagar
  • Direkt avläsning i mg/L (ppm)
  • Kompakta omrörningsstationer
  • Modeller med omrörningsstationer erbjuder VELP omrörningskvalitet
  • IP 54 skydd mot partiklar och vätskor
  • Klass 3 IEC 1010 överensstämmelse
Specifikationer
Typ BOD-mätare, 10 x sensor
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 500 ml
För användning med (applikation) BOD-analys (biokemisk syrebehov)
Inkluderar BOD-sensor ( x 10) (med KOH-fällor och batterier), omrörningsstation, 10 lägen 230 V/50 Hz (med flaskor& omrörningsstänger)
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 3 kg