Läs mer
Velp Scientifica™ BOD-sensor BOD-analys Produktkod.: 17123174
Beräknad leverans: 06-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18440.00 SEK
    18214.42 SEK / Varje
    Spara 225.58 SEK
    1% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ BOD-sensor BOD-analys
Produktkod. p-7089893 Handla allt Velp Produkter
BOD-analys (biokemisk syrebehov)
Typ:
BOD Meter, 10 x Sensor
BOD-analys (biokemisk syrebehov)
Produktkod. 17123174
Brand: Velp Scientifica™ SA10200136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18440.00 SEK
    18214.42 SEK / Varje
    Spara 225.58 SEK
    1% Av
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Innovativ, kvicksilverfri och extremt pålitlig lösning för BOD-analys (Biochemical Oxygen Demand)
  • Ett enkelt och enkelt sätt att övervaka mikroorganismerna’ aktivitet i vattenprover med extremt tillförlitliga resultat.
  • BOD mäter förändring i gastryck mellan början till slutet av analysen och ger ett resultat uttryckt i mg/L
  • Mätning på skalor av 90, 250, 600 och 999 ppm BOD
  • Högre värden kan mätas genom att späda provet
  • Passar direkt på flaskan som innehåller provet
  • Lagrar automatiskt 5 BOD-värden med 24-timmarsintervall
  • Gör att analysen kan fortsätta under helgen
  • Resultat direkt läsbara när som helst, även efter fem dagar
  • Direkt avläsning i mg/L (ppm)
  • Kompakta omrörningsstationer
  • Modeller med omrörningsstationer erbjuder VELP omrörningskvalitet
  • IP 54 skydd mot partiklar och vätskor
  • Klass 3 IEC 1010 överensstämmelse
Specifikationer
Typ BOD-analys (biokemisk syrebehov)
Visningstyp Digital
Batterityp CR 2430
Anslutningstyp Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Material Teknopolymer
Räckvidd 500/2000 Mbar (hPa)
Volymprov (metriskt). Flaskvolym: 500 ml
För användning med (applikation) BOD-analys (biokemisk syrebehov)
Inkluderar BOD-sensor (x 6) (med KOH-fällor och batterier), omrörningsstation, 6 lägen 230 V/50 Hz (med flaskor& omrörningsstänger)
Garanti 25 månader
Vikt (metrisk) 2.3 kg
Visa mer Visa mindre
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment, instruments and services.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Velp Scientifica™ BOD-sensor BOD-analys >