Beskrivning
- För användning med BOD Sensor och BOD EVO Sensor
Specifikationer
Specifikationer
| Sensortyper | Dissolved Oxygen |
| För användning med (utrustning) | BOD/BOD EVO |
| Typ | Dissolved Oxygen Sensor |
| För användning med (applikation) | Testa BOD-instrumentens noggrannhet |
| Upplöst syre (koncentrationsområde) | 0 to 90 mg O2/L for 400 mL; 0 to 250 mg O2/L for 250 mL; 0 to 600 mg O2/L for 150 mL; 0 to 999 mg O2/L for 100 mL; 0 to 4000 mg O2/L for 25 mL |
| Temperatur (metrisk) Drift | 40°C |