Läs mer
Velp Scientifica™ BOD Sensor Analysator Sensor Set
Produktkod. 11757433 Handla allt Velp Produkter
Change view
Batterityp:
2 x 3 V litium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batterityp Förpackningsstorlek
11757433 2 x 3 V litium Varje
1 options
Produktkod. 11757433 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F102B0134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 SEK
    2570.73 SEK / Paket med 1
    Save 269.27 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Velp Scientifica™ BOD Sensor Set är en innovativ, kvicksilverfri och extremt pålitlig lösning för BOD-analys (Biochemical Oxygen Demand).
Exakt kontroll
  • Mätning på skalor av 90, 250, 600 och 999 ppm BOD
  • Högre värden kan mätas genom att späda provet
  • Modeller med omrörningsstationer erbjuder VELP omrörningskvalitet
Extremt praktiskt
  • Passar direkt på flaskan som innehåller provet
  • Lagrar automatiskt 5 BOD-värden med 24-timmarsintervall
  • Gör att analysen kan fortsätta under helgen
  • Resultat direkt läsbara när som helst, även efter fem dagar
  • Direkt avläsning i mg/l (ppm)
  • Kompakta omrörningsstationer
Specifikationer
Batterityp 2 x 3 V litium
Inkluderar BOD-sensor med KOH-fällor, BOD-flaska, 6 x 35 mm magnetomrörarstång
För användning med (utrustning) BOD-analys
Typ BOD-sensorkit