Läs mer
Bodipy 8-Chloromethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bodipy 8-Chloromethane |
| CAS | 208462-25-3 |
| Molekylformel | C14H16BClF2N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (T-4)-[2-[2-Chloro-1-(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)ethyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-κN]difluoro-boron |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16BClF2N2/c1-8-5-10(3)19-13(8)12(7-16)14-9(2)6-11(4)20(14)15(19,17)18/h5-6H,7H2,1-4H3 |
| LEDER | [B-]1(N2C(=CC(=C2C(=C3[N+]1=C(C=C3C)C)CCl)C)C)(F)F |
| IUPAC-namn | 8-(chloromethyl)-2,2-difluoro-4,6,10,12-tetramethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaene |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.55 |
| Formel vikt | 296.1063 |