missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bodipy C12-Ceramide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bodipy C12-Ceramide |
| CAS | 1246355-58-7 |
| Molekylformel | C42 H70 B F2 N3 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (T-4)-[λ-(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)-N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-dodecanamidato-κN1]difluoroboron |
| InChI formel | InChI=1S/C42H70BF2N3O3/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-25-28-39(50)38(32-49)46-40(51)29-26-23-20-17-16-18-21-24-27-37-41-33(2)30-35(4)47(41)43(44,45)48-36(5)31-34(3)42(37)48/h25,28,30-31,38-39,49-50H,6-24,26-27,29,32H2,1-5H3,(H,46,51)/b28-25+/t38-,39+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCC1=C2C(=CC(=[N+]2[B-](F)(F)n3c(C)cc(C)c13)C)C |
| IUPAC-namn | 11-(2,2-difluoro-4,6,10,12-tetramethyl-3-aza-1-azonia-2-boranuidatricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-8-yl)-N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]undecanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 713.83 |
| Formel vikt | 713.5478 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?