Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL L-Cystin
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
Vi har bifogat två BODIPY FL fluoroforer till aminogrupperna i den disulfidhaltiga aminosyran cystin för att skapa detta reagens för reversibel tiolspecifik märkning av tiolerade oligonukleotider, proteiner och celler. BODIPY FL L-cystin är praktiskt taget icke-fluorescerande på grund av interaktioner mellan de två fluoroforerna; emellertid sker tiolspecifikt utbyte med tiolerade biomolekyler för att bilda blandade disulfider, vilket resulterar i grön fluorescens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | FL L-Cystin |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Thiol |
| Etikett eller färgämne | BODIPY™ FL |
| Etiketttyp | BODIPY Färgämnen |
| Produktlinje | BODIPY™ |