Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL Maleimid (BODIPY™ FL N- (2-aminoetyl))maleimid)
Produktkod. 11584137
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584137 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584137 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B10250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BODIPY™ FL Maleimid (BODIPY™ FL N- (2-aminoetyl))maleimid)
Den tiolreaktiva BODIPY™ FL-malimiden producerar elektroniskt neutrala färgkonjugater som spektralt liknar den negativt laddade fluoresceinfärgen. Denna färgämnes brist på jonladdning resulterar i minimala effekter på de isoelektriska punkterna hos standardproteiner konjugerade med denna fluorofor. Den lilla storleken och relativt långa livslängden i exciterade tillstånd hos BODIPY™ FL-färgämne har visat sig användbar för att studera ligand-receptorinteraktion genom fluorescenspolarisation. Dessutom BODIPY™ har FL-färgämnet liten eller ingen spektral överlappning med färgämnen med längre våglängder, såsom tetrametylrhodamin och Texas-färgämne Red™ , vilket gör det till en användbar grön fluorofor för flerfärgsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 5 mg
Produkttyp Maleimid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Etiketttyp BODIPY Färgämnen
Produktlinje BODIPY