Läs mer
Molecular Probes™ BODIPY™ TMR C5- Maleimid
Produktkod. 10770054
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10770054 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10770054 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer B30466
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BODIPY™ TMR C5- maleimid
Den tiolreaktiva BODIPY™ TMR-maleimid producerar elektroniskt neutrala färgämneskonjugat som spektralt liknar det positivt laddade tetrametylrhodaminfärgämnet. Detta färgämnes brist på jonladdning resulterar i minimala effekter på de isoelektriska punkterna hos standardproteiner konjugerade med denna fluorofor. Den lilla storleken och den relativt långa livslängden för upphetsat tillstånd BODIPY™ TMR-färgämne har visat sig användbart för att studera ligand-receptorinteraktion genom fluorescenspolarisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Maleimid
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Maleimid
Etikett eller färgämne BODIPY™ TMR
Etiketttyp BODIPY Färgämnen
Produktlinje BODIPY