Läs mer
Cole-Parmer™ Boekel Exsickator i glas/rostfritt stål
Produktkod. 11796118 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
22 l
125 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11796118 125 l Varje
11706128 22 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11796118 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51885.00 SEK
    41604.06 SEK / Paket med 1
    Save 10280.94 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Förvara proverna säkert i denna exsickator med dubbelverkande lås. Cole-Parmer™ Boekel Exsickatorer i glas/rostfritt stål har en lufttät, läckagetät dörr med dubbelverkande lås, neoprenpackning i ett stycke och gångjärn i full längd.
  • Utjämna trycket med manuell tryckavlastningsventil
  • Manuell övertrycksventil låter dig utjämna inre och yttre tryck när dörren öppnas.
  • Rostfritt stål torkmedelsbricka rymmer ett pund torkmedel
  • Högpolerade 302 rostfria skåp med 3/16 tum tjock glasdörr och sidor för att observera innehållet
  • Dörren har dubbelverkande lås, gummipackning i ett stycke och gångjärn i full längd
  • Manuell tryckavluftningsventil låter dig släppa ut trycket
  • Välj mellan flexboard eller SS-hyllor
  • SS torkmedelsbricka rymmer ett pund torkmedel
Specifikationer
Skåp stil Statisk fri
Material Rostfritt stål, glas
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar 2 justerbara hyllor
Antal hyllor 2
Hyllpositioner Justerbar
Volym (metrisk) 125 l
Mått (D x B x H) Inredning 479.4 x 485.77 x 546.1 mm
Mått (L x B x H) 480 x 485.77 x 546.1 mm
Längd (metrisk) 560 mm
Längd (metrisk) kammare 480 mm
Bredd (metrisk) 552.45 mm
Bredd (metrisk) kammare 485.77 mm
Höjd (metrisk) 546.1 mm
Höjd (metrisk) kammare 540 mm
Vikt (metrisk) 32 kg