Läs mer
Cole-Parmer™ Boekel Exsickator i glas/rostfritt stål
Produktkod. p-8003536
Volym (metrisk):
22 L
125 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796118
Brand: Cole-Parmer™ 2400010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara proverna säkert i denna exsickator med dubbelverkande lås. Cole-Parmer™ Boekel Exsickatorer i glas/rostfritt stål har en lufttät, läckagetät dörr med dubbelverkande lås, neoprenpackning i ett stycke och gångjärn i full längd.
  • Utjämna trycket med manuell tryckavlastningsventil
  • Manuell övertrycksventil låter dig utjämna inre och yttre tryck när dörren öppnas.
  • Rostfritt stål torkmedelsbricka rymmer ett pund torkmedel
  • Högpolerade 302 rostfria skåp med 3/16 tum tjock glasdörr och sidor för att observera innehållet
  • Dörren har dubbelverkande lås, gummipackning i ett stycke och gångjärn i full längd
  • Manuell tryckavluftningsventil låter dig släppa ut trycket
  • Välj mellan flexboard eller SS-hyllor
  • SS torkmedelsbricka rymmer ett pund torkmedel
Specifikationer
Skåp stil Statisk fri
Material Rostfritt stål, glas
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar 2 justerbara hyllor
Antal hyllor 2
Hyllpositioner Justerbar
Volym (metrisk) 125 L
Mått (D x B x H) Inredning 479.4 x 485.77 x 546.1 mm
Mått (L x B x H) 480 x 485.77 x 546.1 mm
Längd (metrisk) 560 mm
Längd (metrisk) kammare 480 mm
Bredd (metrisk) 552.45 mm
Bredd (metrisk) kammare 485.77 mm
Höjd (metrisk) 546.1 mm
Höjd (metrisk) kammare 540 mm
Vikt (metrisk) 32 kg