Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsställ för orört vattenbad
Produktkod. 11436397
Håller:
105 0,5 ml rör
12 30 mm rör
18 25 mm rör
32 19 mm rör
36 16 mm rör
55 13 mm rör
65 1,5 ml rör
84 10 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11436397
Brand: Grant Instruments™ J219
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller provrör upprätt och säkert i badet.
  • Kompatibel med ett brett utbud av Grant Unstirred Water Baths
  • Rymmer upp till 105 provrör beroende på storlek
  • Dubbla slitsade brickor håller rören säkra och förhindrar att de tippar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 32 19 mm rör