Läs mer
BOK Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5780.00 SEK
Specifikationer
Antigen BOK
Utspädning ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18743113
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-41045MFV610
0.1 mL
5780.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
BOK Polyclonal antibody specifically detects BOK in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
BOK
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 610 SE
Rabbit
Apoptosis
Bcl2-L-9, BCL2L9bcl-2-related ovarian killer protein, Bcl-2-like protein 9, BCL2-related ovarian killer, BOKL, hBOK, MGC4631
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human BOK. The immunogen is located within the first 50 amino acids of BOK. Amino Acid Squence: DAFDRSPTDKELVAQA
Primary
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human
666
IgG
Peptide affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer