Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Buchner tratt
Produktkod. 17157524
Change view
Kapacitet (metrisk):
135 mm
50 ml
75 ml
290 ml
Diameterfilter (metriskt).:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
Höjd (metrisk):
94 mm
117 mm
142 mm
165 mm
Konstorlek:
45 mm
55 mm
70 mm
90 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameterfilter (metriskt). Höjd (metrisk) Konstorlek
17157524 50 ml 45 mm 94 mm 45 mm
17167524 75 ml 55 mm 117 mm 55 mm
17177524 135 mm 70 mm 142 mm 70 mm
17187524 290 ml 90 mm 165 mm 90 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17157524 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer N165402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tvådelad PTFE Buchner Funnel PTFE lämplig för vakuumfiltrering.
  • Tillverkad av PTFE
  • Tvådelad version demonterbar i övre och nedre del för enkel rengöring och borttagning av filterkaka
  • Lämplig för vakuumfiltrering
  • Nominella storlekar och mått enligt DIN 12 905
  • Lämplig för kommersiella filterpapper (ingår ej i leveransen)
  • Universell kemikalieresistens
  • Medium exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material PTFE
Höjd (metrisk) 94 mm
Konstorlek 45 mm
Diameterfilter (metriskt). 45 mm
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Höjd (engelska) 3,7 tum