Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Kontaktdon för provtagningspåsar
Produktkod. 17126934
Change view
Material:
PTFE
Produktkod. Material
17126934 PTFE
1 options
Produktkod. 17126934 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A22606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.70 SEK
    213.64 SEK / Paket med 2
    Save 53.06 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
PTFE-kontakter för provtagningspåsar.
  • Kontakter som ska skruvas i portarna på provtagningspåsarna
  • Håldiameter: 3 mm
Specifikationer
Material PTFE
Diameter (engelska) 0,24 tum
Diameter (metrisk) 6 mm