Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Doppkärl, höjd 175 mm
Beskrivning
- Med handtag och hål i vägg och botten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 8 mm håldiameter |
| Material | PTFE |
| Höjd (engelska) | 6,9 tum. |
| Djup (engelska) | 4 tum |
| Djup (metriskt) | 100 mm |
| Diameter (engelska) Inre | 2,2 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,4 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 57 mm |
| Höjd (metrisk) | 175 mm |