Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Doppkärl, höjd 230 mm
Produktkod. 17127374
Material:
PTFE
Produktkod. 17127374
Brand: Bohlender™ H113824
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Doppkärl för att doppa eller tvätta fasta ämnen i aggressiva eller rena ämnen.
  • Med handtag och hål i vägg och botten
Specifikationer
Beskrivning 12 mm håldiameter
Material PTFE
Höjd (metrisk) 230 mm
Höjd (engelska) 9 tum
Djup (engelska) 5,5 tum
Djup (metriskt) 140 mm
Diameter (engelska) Inre 3,7 tum
Diameter (engelska) Yttre 3,9 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Diameter (metrisk) Inre 95 mm